Learn More
Tert-Butyl2-aminoisobutyrathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.83 € - 626.12 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 84758-81-6 |
---|---|
Summenformel | C8H17NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.23 |
MDL-Nummer | MFCD00237698 |
InChI-Schlüssel | LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl |
PubChem CID | 7019940 |
IUPAC-Name | tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15410719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.03 |
1 g |
160.80 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15420719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.06 |
5 g |
626.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenTert-Butyl 2-Aminoisobutyrat-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Chemische Identifikatoren
84758-81-6 | |
159.23 | |
LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N | |
7019940 | |
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N |
C8H17NO2 | |
MFCD00237698 | |
alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl | |
tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoat |
Spezifikation
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00237698 | |
Soluble in water or 1% acetic acid. | |
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N | |
159.23 | |
195.69 | |
Pulver |
84758-81-6 | |
C8H17NO2 | |
alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl | |
LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoat | |
7019940 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern