Learn More
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
39.90 € - 132.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 20698-30-0 |
---|---|
Summenformel | C11H22O |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.30 |
MDL-Nummer | MFCD00067157,MFCD00019356 |
InChI-Schlüssel | VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol |
PubChem CID | 79302 |
IUPAC-Name | 4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol |
SMILES | CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11427014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21479.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11437014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21479.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20698-30-0 | |
170.30 | |
VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N | |
79302 | |
CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1 |
C11H22O | |
MFCD00067157,MFCD00019356 | |
4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol | |
4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol |
Spezifikation
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol | |
24°C to 27°C | |
C11H22O | |
4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol | |
CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1 | |
170.30 | |
170.3 |
20698-30-0 | |
154°C to 156°C (40 mmHg) | |
MFCD00067157,MFCD00019356 | |
VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol | |
79302 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen