Learn More
Valerophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.72 € - 514.56 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-14-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00009480
InChI-Schlüssel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11468793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.14
25 g
43.72 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.22
100 g
121.61 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11488793
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.36
500 g
514.56 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valerophenon wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
 Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Kunststoffen. Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1009-14-9
162.23
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
66093
1-Phenylpentan-1-on
C11H14O
MFCD00009480
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
CHEBI:36812
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Valerophenone
°C to 9°C
244°C to 245°C
99%
1.5143
1907717
Insoluble in water.
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
162.23
CHEBI:36812
99%
1009-14-9
0.978 g/mL
102°C (215°F)
C11H14O
MFCD00009480
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
1-Phenylpentan-1-on
66093
162.23
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 213-767-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen