Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon2 125 kDa
BIOPHARMA
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ VN02H81
174.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15933040
  • 227.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
  • Die Verwendungvon Hydrosart-Membranen führt zu hohen Recoverys aus verdünnten Proben.
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
  • Kapazität für Wendedrehstufen.
  • Konzentration von bis zu 0.5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
  • Geringbindendes Material.
  • MWCO auf Gerät aufgedruckt.
  • Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
  • qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MWCO: 125,000 Daltons
25/Packung
Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran
0,1 bis 2,0 ml, Totstoppvolumen: 55 µl
Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät