Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon2 125 kDa
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben.
227.00 € - 815.00 €
Spezifikation
Beschreibung | MWCO: 125,000 Daltons |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 2,0 ml, Totstoppvolumen: 55 µl |
Produktlinie | Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät |
Material | Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15933040
![]() |
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H81 |
25/Packung |
227.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15943040
![]() |
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H82 |
100/Packung |
815.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
- Die Verwendungvon Hydrosart™-Membranen führt zu hohen Recoverys aus verdünnten Proben.
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
- Kapazität für Wendedrehstufen.
- Konzentration von bis zu 0.5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
- Geringbindendes Material.
- MWCO auf Gerät aufgedruckt.
- Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
- qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
Spezifikation
MWCO: 125,000 Daltons | |
0,1 bis 2,0 ml, Totstoppvolumen: 55 µl | |
Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät | |
Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran |