Learn More
Zirkoniumdichlorid-Oxidhydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific™, Puratronic™
70.02 € - 670.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15461-27-5 |
---|---|
Summenformel | Cl2OZr |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.12 |
MDL-Nummer | MFCD00149898 |
InChI-Schlüssel | IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis |
PubChem CID | 16211499 |
SMILES | Cl[Zr](Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11386148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11396148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11306158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.30 |
250 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15461-27-5 | |
178.12 | |
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L | |
16211499 |
Cl2OZr | |
MFCD00149898 | |
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis | |
Cl[Zr](Cl)=O |
Spezifikation
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
Cl2OZr | |
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis | |
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L | |
dichloro(oxo)zirconium | |
16211499 | |
Hygroscopic |
15461-27-5 | |
99.9985%, metal basis | |
MFCD00149898 | |
Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents. | |
Cl[Zr](Cl)=O | |
178.12 | |
178.13 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern