Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 20 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™
66.60 € - 264.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11389257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040124.36
500 g N/A N/A N/A
11379257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040124.A4
2.5 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-23-4
123.22
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
Dioxozirkonium
Spezifikation
Zirconium(IV) oxide
1314-23-4
Partikel in Flüssigkeit
ZrO2
14,10180
Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
O=[Zr]=O
123.22
123.22
Geruchsneutral
Colloidal dispersion
Weiß
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Dioxozirkonium
62395
20% in H2O
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen