Learn More
1,5-Bis(Methylamino)-3-Oxapentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2620-27-1 | C6H16N2O | 132.21 g/mol
119.15 € - 458.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2620-27-1
Summenformel C6H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
InChI-Schlüssel VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724770
IUPAC-Name N-Methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamin
SMILES CNCCOCCNC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10786432
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
275860010
1 g Glasflasche
119.15 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11935281
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
275860050
5 g Glasflasche
458.28 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2620-27-1
132.21
2724770
CNCCOCCNC
C6H16N2O
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamin
Spezifikation
1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Gelb
76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
98%
CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
0.872
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
CNCCOCCNC
132.21
132.21
Flüssigkeit
2620-27-1
0.8720g/mL
Echt
C6H16N2O
1.4370 to 1.4390
2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamin
2724770
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
Produktidentifikator
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.