Learn More
1-Brom-4-butoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
33.80 € - 179.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 39969-57-8 |
---|---|
Summenformel | C10H13BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 229.117 |
MDL-Nummer | MFCD00037100 |
InChI-Schlüssel | BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 142395 |
IUPAC-Name | 1-Brombenzol-4-Butoxybenzol |
SMILES | CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10096804
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793DE |
5 g |
33.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10140722
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793EA |
10 g |
56.40 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10661663
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793EE |
50 g |
179.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
39969-57-8 | |
229.117 | |
BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brombenzol-4-Butoxybenzol |
C10H13BrO | |
MFCD00037100 | |
142395 | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br |
Spezifikation
1-Bromo-4-butoxybenzene | |
96.5 | |
97% | |
BrC6H4O(CH2)3CH3 | |
p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br | |
229.117 | |
229.12 |
39969-57-8 | |
100.0 | |
C10H13BrO | |
MFCD00037100 | |
BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brombenzol-4-Butoxybenzol | |
142395 | |
97% |