Learn More
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin, 97 %, Thermo Scientific™
130.00 € - 325.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 934570-43-1 |
---|---|
Summenformel | C15H22BNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 259.16 |
MDL-Nummer | MFCD09879913 |
InChI-Schlüssel | CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole |
PubChem CID | 24229591 |
IUPAC-Name | 1-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroindol |
SMILES | CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10622285
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58739CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
130.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10560904
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58739DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
325.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
934570-43-1 | |
259.16 | |
CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N | |
24229591 | |
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C15H22BNO2 | |
MFCD09879913 | |
1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole | |
1-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroindol |
Spezifikation
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09879913 | |
CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroindol | |
24229591 | |
97% |
934570-43-1 | |
100.0 | |
C15H22BNO2 | |
1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole | |
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
259.16 | |
259.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis