Learn More
2-(1-Adamantyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
11.30 € - 74.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4942-47-6 |
---|---|
Summenformel | C12H17O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 193.27 |
MDL-Nummer | MFCD00074728 |
InChI-Schlüssel | AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane |
PubChem CID | 123221 |
SMILES | [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10567074
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005DA |
1 g |
11.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10442624
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005EA |
10 g |
46.70 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10632465
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005EB |
25 g |
74.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
4942-47-6 | |
193.27 | |
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M | |
123221 |
C12H17O2 | |
MFCD00074728 | |
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane | |
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Spezifikation
2-(1-Adamantyl)acetic acid | |
96.5 | |
97% | |
C12H17O2 | |
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane | |
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
193.27 | |
194.27 |
4942-47-6 | |
100.0 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD00074728 | |
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M | |
2-(Adamantan-1-yl)acetat | |
123221 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis