Learn More
2,6-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
26.23 € - 190.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 608-31-1
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.01
MDL-Nummer MFCD00007675
InChI-Schlüssel JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC-Name 2,6-Dichloroanilin
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11499423
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.14
25 g
26.23 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11409433
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.22
100 g
49.04 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11419433
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12320.36
500 g
190.95 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichloranilin wird in der pharmazeutischen Industrie für die Synthese von antibakteriellen Wirkstoffen von Lomefloxacin, Harnsäure und Clonidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.6 g/l bei 20 °C), Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
608-31-1
162.01
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
11846
2,6-Dichloroanilin
C6H5Cl2N
MFCD00007675
benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
CHEBI:46630
NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
2,6-Dichloroaniline
37°C to 40°C
118°C (244°F)
MFCD00007675
775084
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
2,6-Dichloroanilin
11846
162.02
608-31-1
97°C (5 mmHg)
C6H5Cl2N
UN3442
benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
162.01
CHEBI:46630
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Bei Einatmung toxisch
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:DICHLORANILINE, FESTSTOFF
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CX9862655
missing translation for 'tsca' : TSCA