Learn More
2-Amino-4-Methylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
20.90 € - 69.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-36-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00047853
InChI-Schlüssel RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10170802
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00555DA
1 g
20.90 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10118474
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00555DE
5 g
46.70 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10445912
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00555EA
10 g
69.20 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2305-36-4
151.165
RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
75316
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
C8H9NO2
MFCD00047853
4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
2-Amino-4-Methylbenzoesäure
Spezifikation
2-Amino-4-methylbenzoic acid
97.0
Bernsteinfarbene Glasflasche
MFCD00047853
RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-4-Methylbenzoesäure
75316
97%
2305-36-4
95%
C8H9NO2
4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
151.165
151.16
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.