Learn More
3,5-Dibromobenzamid, Thermo Scientific™
35.40 € - 401.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175205-85-3 |
---|---|
Summenformel | C7H5Br2NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 278.931 |
InChI-Schlüssel | IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide |
PubChem CID | 2735937 |
IUPAC-Name | 3,5-dibrombenzamid |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10032504
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04141DA |
1 g |
35.40 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10452464
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04141EA |
10 g |
203.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10683445
|
Thermo Scientific Maybridge
SEW04141EB |
25 g |
401.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175205-85-3 | |
278.931 | |
3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide | |
3,5-dibrombenzamid |
C7H5Br2NO | |
IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N | |
2735937 | |
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N |
Spezifikation
3, 5-Dibromobenzamide | |
97% | |
3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide | |
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N | |
278.931 | |
278.93 |
175205-85-3 | |
C7H5Br2NO | |
IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibrombenzamid | |
2735937 | |
97% |