Learn More
3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.73 € - 544.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 19064-64-3 |
---|---|
Summenformel | C5H4Cl2N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.001 |
MDL-Nummer | MFCD00006465 |
InChI-Schlüssel | ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine |
PubChem CID | 87923 |
IUPAC-Name | 3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin |
SMILES | CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11430441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.03 |
1 g | N/A | ||||||
11440441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.06 |
5 g |
131.66 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11450441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
19064-64-3 | |
163.001 | |
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N | |
87923 | |
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
C5H4Cl2N2 | |
MFCD00006465 | |
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine | |
3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin |
Spezifikation
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine | |
86°C to 88°C | |
C5H4Cl2N2 | |
119573 | |
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin | |
87923 | |
97% |
19064-64-3 | |
149°C to 151°C (21 mmHg) | |
MFCD00006465 | |
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine | |
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl | |
163.001 | |
163.01 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-794-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen