Learn More
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.25 € - 248.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 884495-03-8
Summenformel C5H4BrFN2
Molekulargewicht (g/mol) 191.00
MDL-Nummer MFCD05662413
InChI-Schlüssel QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
PubChem CID 40427367
IUPAC-Name 2-Brom-5-Fluorpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC(F)=CN=C1Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15466677
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33811.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15446677
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33811.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15456677
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33811.06
5 g
248.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
884495-03-8
191.00
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
40427367
NC1=CC(F)=CN=C1Br
C5H4BrFN2
MFCD05662413
3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
2-Brom-5-Fluorpyridin-3-Amin
Spezifikation
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97°C to 101°C
MFCD05662413
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-5-Fluorpyridin-3-Amin
40427367
97%
884495-03-8
C5H4BrFN2
3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
NC1=CC(F)=CN=C1Br
191.00
191
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen