Learn More
3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
44.82 € - 386.93 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 66472-86-4 |
---|---|
Summenformel | C12H18B2N2O8S |
Molekulargewicht (g/mol) | 371.96 |
MDL-Nummer | MFCD00013111 |
InChI-Schlüssel | UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid |
PubChem CID | 16211139 |
IUPAC-Name | (3-Aminophenyl)boronsäure;schwefelsäure |
SMILES | OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11493457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.03 |
1 g |
44.82 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11403467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.06 |
5 g |
113.57 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11413467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.14 |
25 g |
386.93 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
66472-86-4 | |
371.96 | |
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N | |
16211139 | |
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C12H18B2N2O8S | |
MFCD00013111 | |
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid | |
(3-Aminophenyl)boronsäure;schwefelsäure |
Spezifikation
3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate | |
>300°C | |
MFCD00013111 | |
Hygroskopisch | |
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N | |
(3-Aminophenyl)boronsäure;schwefelsäure | |
16211139 | |
≥98% |
66472-86-4 | |
C12H18B2N2O8S | |
8094151 | |
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid | |
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
371.96 | |
185.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 266-376-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen