Learn More
3H,5H-Octamethyltetrasiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16066-09-4 | C8H24O3Si4 | 280.617 g/mol
47.25 € - 159.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16066-09-4
Summenformel C8H24O3Si4
Molekulargewicht (g/mol) 280.617
MDL-Nummer MFCD00053664
InChI-Schlüssel OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
PubChem CID 6327318
IUPAC-Name Methyl-[methyl(trimethylsilyloxy)-$l^{3}-silanyl]oxy-trimethylsilyloxysilizium
SMILES C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333856
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16956.06
5 g
47.25 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11343856
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16956.14
25 g
159.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16066-09-4
280.617
OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
6327318
C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
C8H24O3Si4
MFCD00053664
1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
Methyl-[methyl(trimethylsilyloxy)-$l^{3}-silanyl]oxy-trimethylsilyloxysilizium
Spezifikation
169°C
16066-09-4
MFCD00053664
1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
280.617
282.64
1.386
0.863
3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
C8H24O3Si4
78°C (172°F)
OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
Methyl-[methyl(trimethylsilyloxy)-$l^{3}-silanyl]oxy-trimethylsilyloxysilizium
6327318
96%
Moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H227
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P280-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227
missing translation for 'einecsNumber' : 240-209-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen