Learn More
4-Benzyloxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
21.86 € - 134.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 146631-00-7 |
---|---|
Summenformel | C13H13BO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.054 |
MDL-Nummer | MFCD01075705 |
InChI-Schlüssel | DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 |
PubChem CID | 2734314 |
IUPAC-Name | (4-Phenylmethoxyphenyl)boronsäure |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11405787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.01 |
0.25 g | N/A | ||||||
11485777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.03 |
1 g | N/A | ||||||
11495777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenWird als elektronisches Zwischenmedium verwendet. Wird zudem in der HPLC- und NMR-Spektroskopie verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
146631-00-7 | |
228.054 | |
DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N | |
2734314 | |
B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
C13H13BO3 | |
MFCD01075705 | |
4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 | |
(4-Phenylmethoxyphenyl)boronsäure |
Spezifikation
4-Benzyloxybenzeneboronic acid | |
193°C to 198°C | |
MFCD01075705 | |
DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N | |
(4-Phenylmethoxyphenyl)boronsäure | |
2734314 | |
97% |
146631-00-7 | |
C13H13BO3 | |
4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 | |
B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O | |
228.054 | |
228.06 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen