Learn More
4-Biphenylboronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198.03 g/mol
34.10 € - 229.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5122-94-1 |
---|---|
Summenformel | C12H11BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 198.03 |
MDL-Nummer | MFCD00093311 |
InChI-Schlüssel | XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid |
PubChem CID | 151253 |
IUPAC-Name | (4-Phenylphenyl)boronsäure |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10637210
|
Thermo Scientific Acros
394420010 |
1 g | Glasflasche | N/A | |||||
10058139
|
Thermo Scientific Acros
394420050 |
5 g | Glasflasche |
77.79 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10068139
|
Thermo Scientific Acros
394420250 |
25 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5122-94-1 | |
198.03 | |
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N | |
151253 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H11BO2 | |
MFCD00093311 | |
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid | |
(4-Phenylphenyl)boronsäure |
Spezifikation
4-Biphenylboronic acid | |
96.0 | |
241.0°C to 245.0°C | |
Echt | |
C12H11BO2 | |
MFCD00093311 | |
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N | |
(4-Phenylphenyl)boronsäure | |
151253 | |
97% |
5122-94-1 | |
100.0 | |
Weiß | |
96% min. (HPLC) | |
C6H5C6H4B(OH)2 | |
4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
198.03 | |
198.03 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Wasch-
- 4-Biphenylboronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.