Learn More
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Substrat für Sulfatase
105.53 € - 649.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15220-11-8 |
---|---|
Summenformel | C10H7KO6S |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.318 |
MDL-Nummer | MFCD00016970 |
InChI-Schlüssel | CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate |
PubChem CID | 5044226 |
IUPAC-Name | Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat |
SMILES | CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15410517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66160.ME |
500 mg |
105.53 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15487409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66160.03 |
1 g |
176.88 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15497409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66160.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz ist ein fluorometrisches Substrat zur Bestimmung von Sulfatase. Dieses Substrat wurde bei der Entdeckung von Tyrosinsulfotransferase-Inhibitoren, insbesondere bei der Ligand-1-Bindung des P-Selektin-Glykoproteins verwendet. Diese Verbindung ist praktisch nicht fluoreszierend, bis sie von Sulfatase-Enzymen abgespalten wird und dann blaue Fluoreszenz (450 nm) mit Anregung bei 360 nm emittiert. Die Verwendung dieser Verbindung bei Fluoreszenz-Screening mit hohem Durchsatz führte zur Entdeckung mehrerer potenter Beta-Arylsulfotransferase IV (Beta-AST-IV)-Inhibitoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 5 mg/ml
Hinweise
Anregungswellenlänge, 334 nm; Emissionswellenlänge, 370 nm (pH 10.4). Reaktionsprodukt: Exzitiationswellenlänge, 360 nm; Emissionswellenlänge, 449 nm
Chemische Identifikatoren
15220-11-8 | |
294.318 | |
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M | |
5044226 | |
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] |
C10H7KO6S | |
MFCD00016970 | |
4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate | |
Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat |
Spezifikation
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt | |
Weiß bis gelb | |
MFCD00016970 | |
4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate | |
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat | |
5044226 | |
98% |
15220-11-8 | |
C10H7KO6S | |
3803203 | |
Soluble in water at 5mg/ml | |
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] | |
294.318 | |
294.32 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 239-272-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C