Learn More
4-n-Decylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90 € - 636.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 54256-43-8 |
---|---|
Summenformel | C17H25ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 280.836 |
MDL-Nummer | MFCD00041724 |
InChI-Schlüssel | HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 104714 |
IUPAC-Name | 4-Decylbenzoylchlorid |
SMILES | CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11433457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.03 |
1 g | N/A | ||||||
11443457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.06 |
5 g |
158.79 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11453457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.14 |
25 g |
636.17 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEmployed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
Chemische Identifikatoren
54256-43-8 | |
280.836 | |
HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Decylbenzoylchlorid |
C17H25ClO | |
MFCD00041724 | |
104714 | |
CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spezifikation
4-n-Decylbenzoyl chloride | |
171°C to 173°C (2 mmHg) | |
C17H25ClO | |
UN3265 | |
4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride | |
HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Decylbenzoylchlorid | |
104714 | |
98% |
54256-43-8 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00041724 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
280.836 | |
280.84 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-046-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern