Learn More
Macherey-Nagel™ 96-Well-Block
Block mit 96 quadratischen Wells zur Verwendung mit dem NucleoSpin™ 96-Blut-Kit
Marke: Macherey-Nagel™ 740481
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoSpin 96 Virus ermöglicht die schnelle gleichzeitige Vorbereitung viraler Nukleinsäuren aus Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten. Die Kits ermöglichen eine zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA und DNA ohne Kreuzkontamination. NucleoSpin 96 Virus wurde hauptsächlich für den manuellen Einsatz in einer Zentrifuge entwickelt. Die NucleoSpin 96 Virus-Kernkits ermöglichen eine größere Variation und höhere Flexibilität bei den Verbrauchsmaterialien für Lyse, Wäsche und Elution und werden hauptsächlich für den manuellen oder automatisierten Vakuumeinsatz empfohlen. Mit der NucleoSpin 96 Virus-Methode werden RNA-Viren schnell und effizient durch einen Lysepuffer aus einer hochkonzentrierten GITC-Lösung lysiert. DNA-Viren (z. B. HBV) sind in der Regel schwieriger zu isolieren und erfordern eine Verdauung von Proben mit Proteinase K. Lysepuffer und Ethanol schaffen geeignete Bedingungen für die Bindung von Nukleinsäuren an die Kieselgelmembran der NucleoSpin Virusbindungsstreifen oder -platte. Die im Lysepuffer enthaltene Carrier-RNA verbessert die Bindung und Rückgewinnung der niedrig konzentrierten viralen RNA/DNA. Kontaminationen (potenzielle PCR*-Inhibitoren) wie Salze, Metaboliten und lösliche makromolekulare zelluläre Komponenten werden in Waschschritten mit Ethanolwaschpuffern entfernt. Die aufgereinigten viralen Nukleinsäuren können in einem salzarmen Puffer oder Wasser eluiert und sofort in nachfolgenden Downstream-Anwendungen wie RT-PCR* oder PCR* eingesetzt werden.Zentrifugation
Zur Zentrifugenverarbeitung von NucleoSpin 8 Virus-Kits ist eine Mikrotiterplatten-Zentrifuge erforderlich, die sich zur Aufnahme der auf einem Block mit runden oder quadratischen Wells oder einem Röhrchenstreifengestell gestapelten NucleoSpin Virus-Steifen/Platte eignet und Beschleunigungen von 5.600 bis 6.000 x g (Becherhöhe: 85 mm) erreicht. Zur Zentrifugenverarbeitung der 8-Well-Streifen wird das wiederverwendbare Starterset C mit Säulenhalter C, Blindstreifen, quadratischen MN-Well-Blöcken und Röhrchenstreifen benötigt.
Vakuumverarbeitung
Die NucleoSpin 96 Virus-Kits können manuell mit dem NucleoVac 96 Vakuumverteiler verwendet werden. Zur Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen ist das wiederverwendbare Starterset A mit Säulenhaltern A und Blindstreifen erforderlich. Zur automatischen Verarbeitung auf Laborplattformen mit Standard-Vakuumkammern mit 96-Well-Platten ist auch das Starterset A erforderlich.
Inhalt des Kits:
NucleoSpin Virus-Bindungsstreifen, quadratische MN-Well-Blöcke, Gestell mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Träger-RNA, Proteinase K.
- Silika-Membran-Technologie
- Fragmentgröße: 100 bp bis 30 kb
- Probenmaterial: 150 μl (100 cp/ml) Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
- Elutionsvolumen: 70 μl bis 100 μl
- Typische Rückgewinnung (Recovery): > 90 %
- Bindungsvermögen: 40 μg
- Vorbereitungszeit: 60 Min/Platte
- Format: 96-Well-Platten zur manuellen oder automatischen Isolierung viraler RNA und DNA aus Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten.
Spezifikation
96-Well Block | |
2,1 mL | |
Quadratische 2,1 ml-Wells | |
4 pro Packung |