Learn More
Macherey-Nagel™ 96-Well-Block
Block mit 96 quadratischen Wells zur Verwendung mit dem NucleoSpin™ 96-Blut-Kit
49.85 € - 298.00 €
Spezifikation
Produkttyp 96-Well Block
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11902552
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740481
4 pro Packung
49.85 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11922432
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740476.24
Je 1
167.00 €
24 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11912432
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740487.24
24 pro Packung
298.00 €
24 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das NucleoSpin 96 Virus ermöglicht die schnelle gleichzeitige Vorbereitung viraler Nukleinsäuren aus Serum, Plasma oder einer zellfreien biologischen Flüssigkeit. Die Kits ermöglichen eine zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA und DNA ohne Kreuzkontamination. Das NucleoSpinn96 Virus wurde hauptsächlich für den manuellen Einsatz in einer Zentrifuge entwickelt. Die NucleoSpin 96 Virus Core Kits ermöglichen eine größere Variation und höhere Flexibilität bei den Verbrauchsmaterialien für Lyse, Waschen und Elution und werden hauptsächlich für den manuellen oder automatisierten Vakuumeinsatz empfohlen. Mit der NucleoSpin 96 Virus Methode werden RNA-Viren schnell und effizient durch einen Lysepuffer lysiert, der eine hochkonzentrierte Lösung von GITC darstellt. DNA-Viren (z. B. HBV) sind in der Regel schwieriger zu isolieren und erfordern eine Verdauung von Proben mit Proteinase K. Lysepuffer und Ethanol schaffen geeignete Bedingungen für die Bindung von Nukleinsäuren an die Kieselgelmembran der NucleoSpin Virusbindungsstreifen oder -platte. Die im Lysepuffer enthaltene Carrier-RNA verbessert die Bindung und Rückgewinnung der niedrig konzentrierten viralen RNA/DNA. Kontaminationen (potenzielle PCR*-Inhibitoren) wie Salze, Metaboliten und lösliche makromolekulare zelluläre Komponenten werden in Waschschritten mit Ethanolwaschpuffern entfernt. Die gereinigten viralen Nukleinsäuren können in einem niedrigen Salzpuffer oder Wasser eluiert werden und sind für nachfolgende Downstream-Prozesse wie RT-PCR* oder PCR* gebrauchsfertig.
Zentrifugation
Die Zentrifugenverarbeitung von NucleoSpin 8 Virus Kits erfordert eine Mikrotiterplatten-Zentrifuge, die NucleoSpin Virus Streifen/Platten aufnehmen, auf einem runden oder quadratischen Well-Block bzw. Rack mit Röhrchenstreifen gestapelt und Beschleunigungen von 5, 600 bis 6, 000 x g erreichen kann (Behälterhöhe: 85 mm). Für die Zentrifugenverarbeitung der 8-Well-Streifen wird das wiederverwendbare Starterset C mit Säulenhalter C, Blindstreifen, quadratischen MN-Well-Blöcken und Röhrchenstreifen benötigt.
Vakuumverarbeitung
Die NucleoSpin 96 Virus Kits lassen sich manuell mit der NucleoVac 96 Vakuumkammer verwenden. Für die Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen ist das wiederverwendbare Starterset A mit Säulenhaltern A und Blindstreifen erforderlich. Für die Automatisierung auf Laborplattformen mit Vakuumkammern mit 96-Well-Standardplatten ist auch der Startersatz A erforderlich.
Inhalt des Kits:
NucleoSpin Virus Bindungsstreifen, MN quadratische Well-Blöcke, Racks mit Röhrchenstreifen, Kappenstreifen, selbsthaftende Folie, Puffer, Träger-RNA, Proteinase K.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Fragmentgröße: 100 bp bis 30 kb
  • Probenmaterial: 150 μl (100 cp/ml) Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
  • Elutionsvolumen: 70 μl bis 100 μl
  • Typische Rückgewinnung (Recovery): > 90 %
  • Bindungsvermögen: 40 μ g
  • Vorbereitungszeit: 60 min/Platte
  • Format: 96-Well-Mikrotiterplatten manuelle oder automatisierte Isolierung von viraler RNA und DNA aus Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
96-Well Block