Learn More
AHR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67785-1-IG-20UL
129.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30236303
  • 129.84 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The AHR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AHR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AHR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
AHR
2D1F9
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
105-110 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
1000 μg/mL
bHLHe76
Recombinant Protein
20 μL
196
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b