Learn More
AHR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84 € - 351.27 €
Spezifikation
Antigen AHR
Klon 2D1F9
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236303
Unterlagen ansehen
Proteintech
67785-1-IG-20UL
20 μL
129.84 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30234665
Unterlagen ansehen
Proteintech
67785-1-IG-150UL
150 μL
351.27 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The AHR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AHR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AHR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
AHR
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
196
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2D1F9
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
bHLHe76
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody