Learn More
Ansell™ ALPHATEC 79-700 Nitrile Chemical Gloves
ALPHATEC 79-700 Lightweight, comfortable chemical gloves, with advanced inner absorption capabilities and EN374 Type B chemical protection ensured
Marke:  Ansell™ 79700100BP
24.43 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17872588
  • 35.20 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enhanced absorption: AlphaTec™ 79-700 PPE gloves’ AQUADR™ Moisture Management Technology allows them to absorb up to 10x more than gloves with mere cotton flocking, for hands that stay drier for longer
  • Specialized protection: Their robust nitrile composition provides light protection against chemicals, acids, grease and liquids, with EN 374 Type B chemical resistance
  • Augmented dexterity: These AlphaTec™ gloves also have a lightweight design, granting them greater dexterity and flexibility
  • Food handling compliance: They possess European certification for food handling, making them ideal for food processing applications
  • Elevated comfort: Their absorption capabilities and lightweight design also grant these industrial gloves all-round comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant
Blue
8.7 mm
Nitril
8.7 mm
0.22 in.
1001A
Typ B
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
12.2 Zoll
Industriell
0.22 in.
Ja
0.22 in.
10
8.7 mm
Yes
JKT
Gerade
310 mm