Learn More
Ansell™ ALPHATEC 79-700 Nitrile Chemical Gloves
ALPHATEC 79-700 Lightweight, comfortable chemical gloves, with advanced inner absorption capabilities and EN374 Type B chemical protection ensured
35.20 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant |
---|---|
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Blue |
Finger Thickness (English) | 0.22 in. |
Finger Thickness (Metric) | 8.7 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17862588
|
Ansell™
79700070BP |
7 |
35.20 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17892588
|
Ansell™
79700080BP |
8 |
35.20 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17852588
|
Ansell™
79700090BP |
9 |
35.20 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17872588
|
Ansell™
79700100BP |
10 |
35.20 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17842588
|
Ansell™
79700110BP |
11 |
35.20 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Enhanced absorption: AlphaTec™ 79-700 PPE gloves’ AQUADR™ Moisture Management Technology allows them to absorb up to 10x more than gloves with mere cotton flocking, for hands that stay drier for longer
- Specialized protection: Their robust nitrile composition provides light protection against chemicals, acids, grease and liquids, with EN 374 Type B chemical resistance
- Augmented dexterity: These AlphaTec™ gloves also have a lightweight design, granting them greater dexterity and flexibility
- Food handling compliance: They possess European certification for food handling, making them ideal for food processing applications
- Elevated comfort: Their absorption capabilities and lightweight design also grant these industrial gloves all-round comfort
Spezifikation
CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant | |
Blue | |
8.7 mm | |
Nitril | |
8.7 mm | |
8.7 mm | |
Yes | |
JKT | |
Gerade | |
310 mm |
Industriell | |
0.22 in. | |
Ja | |
0.22 in. | |
0.22 in. | |
1001A | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
12.2 Zoll |