Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Sicherheitsschuhe
Ein attraktiver, femininer Schuh, der unabhängig von der Bodenhaftung äußerst bequem ist. Die einzigartige SmartTecAid-Technologie™ lässt Feuchtigkeit und Schweiß sofort trocknen. Der Schuh mit niedrigem Profil ist anatomisch konzipiert und am Fuß geformt und bietet ESD-Zertifizierung und Anti-Ermüdungs-Eigenschaften.
Marke:  Emma Safety Footwear MM94651637
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
37
Schnüre
Anouk
Mikrofaser
Stahl