Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Sicherheitsschuhe
Ein attraktiver, femininer Schuh, der unabhängig von der Bodenhaftung äußerst bequem ist. Die einzigartige SmartTecAid-Technologie™ lässt Feuchtigkeit und Schweiß sofort trocknen. Der Schuh mit niedrigem Profil ist anatomisch konzipiert und am Fuß geformt und bietet ESD-Zertifizierung und Anti-Ermüdungs-Eigenschaften.
116.00 € - 144.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Anouk |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999101
|
Emma Safety Footwear
MM94651635 |
35 |
144.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15909111
|
Emma Safety Footwear
MM94651637 |
37 | N/A | ||||||
13286584
|
Emma Safety Footwear
MM94651639 |
39 |
141.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15919111
|
Emma Safety Footwear
MM94651640 |
40 |
144.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15929111
|
Emma Safety Footwear
MM94651641 |
41 |
144.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15939111
|
Emma Safety Footwear
MM94651642 |
42 | N/A | ||||||
Description
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Easy-Twist
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Anouk | |
Mikrofaser |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.