Learn More
Ansell HyFlex™ CR Plus Nitrilschaumgetauchte Arbeitshandschuhe
Die Kevlar™ Stretch Armor Konstruktion vereint eine hervorragende Schnittbeständigkeit mit außergewöhnlicher Beweglichkeit
Marke: Ansell 11501070
243.48 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Intercept Technology™ erhöht den Standard in Sachen Fingerfertigkeit und Schutz von schnittfesten Handschuhen
- Aramidfasern bieten einen zusätzlichen Schutz
- Das ergonomische Design bietet das Gefühl, keine Handschuhe zu tragen, und reduziert die Ermüdung der Hände
- Die Beschichtung mit Nitrilschaum verbessert die Griffeigenschaften und die taktile Empfindlichkeit
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Blau | |
Spezifisch | |
Schnittfeste Handschuhe | |
Reparaturen in der Automobilindustrie, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien | |
11-501 |
Nitril | |
ANSI A5 | |
Aramidfaser | |
7 | |
Gestrickt |