Learn More
Ansell HyFlex™ CR Plus Nitrilschaumgetauchte Arbeitshandschuhe
Die Kevlar™ Stretch Armor Konstruktion vereint eine hervorragende Schnittbeständigkeit mit außergewöhnlicher Beweglichkeit
351.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spezifisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12690692
|
Ansell
11501060 |
6 |
351.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12600702
|
Ansell
11501070 |
7 |
351.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12610702
|
Ansell
11501080 |
8 |
351.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12620702
|
Ansell
11501090 |
9 |
351.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12670692
|
Ansell
11501100 |
10 |
351.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zu den Anwendungen zählen die Montage von Blechteilen, die Automobilmontage sowie die Verarbeitung von Glas- und Kleinteilen.
- Das spezielle Garn mit Intercept Technology™ — eine gemeinsame Entwicklung von Ansell und DuPont™ — zeichnet sich durch die neue Kevlar Stretch Armor Technologie aus und gewährleistet so eine leichte, flexible Textur mit hohem Schnittschutz
- Die Handschuhe bestechen durch ihr beeindruckendes Tastempfinden und angenehmes Tragegefühl
- Die Nitrilbeschichtung an Handflächen, Daumen und Fingerspitzen gewährleistet eine hervorragende Griffsicherheit unter öligen Bedingungen
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Blau | |
Spezifisch | |
Schnittfeste Handschuhe | |
Gestrickt |
Nitril | |
ANSI A5 | |
Aramidfaser | |
Reparaturen in der Automobilindustrie, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien | |
11-501 |