Learn More
Ansell HyFlex™ CR Plus Nitrilschaumgetauchte Arbeitshandschuhe
Die Kevlar™ Stretch Armor Konstruktion vereint eine hervorragende Schnittbeständigkeit mit außergewöhnlicher Beweglichkeit
Marke:  Ansell 11501100
243.48 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12670692
  • 351.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Die Intercept Technology™ erhöht den Standard in Sachen Fingerfertigkeit und Schutz von schnittfesten Handschuhen
  • Aramidfasern bieten einen zusätzlichen Schutz
  • Das ergonomische Design bietet das Gefühl, keine Handschuhe zu tragen, und reduziert die Ermüdung der Hände
  • Die Beschichtung mit Nitrilschaum verbessert die Griffeigenschaften und die taktile Empfindlichkeit
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Blau
Spezifisch
Schnittfeste Handschuhe
Reparaturen in der Automobilindustrie, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien
11-501
Nitril
ANSI A5
Aramidfaser
10
Gestrickt