Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Müller-Hinton-II-Agar (mit Kationen supplementiert)
Recommended for antimicrobial susceptibility testing of common, rapidly growing bacteria. BD™ BBL™ Mueller Hinton II Agar is used in disc diffusion testing by the Bauer-Kirby agar diffusion method, as standardized by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Marke:  BD 211438
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11758123
  • 207.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beschreibung
Beschreibung
Der Müller-Hinton-Agar wurde ursprünglich für die Kultivierung pathogener Neisseria entwickelt. Der Agar wird für Diffusionstests der antimikrobiellen Empfindlichkeitvon häufig vorkommenden, schnell wachsenden aeroben Krankheitserregern empfohlen. Nicht supplementierter Müller-Hinton-Agar ist für anspruchsvollere Organismen wie S. pneumonia nicht geeignet.
  • Getestet nach und erfüllt die Akzeptanzgrenzen des aktuellen M6-Protokolls, veröffentlicht vom CLSI.
  • Konform mit den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation und ist im FDA Bacteriological Analytical Manual for Food Testing spezifiziert.
  • Hergestellt mit niedrigen Thymin- und Thymidigehalt, mit kontrolliertem Gehalt an Kalzium und Magnesium.
  • Zeigt eine kulturelle Antwort auf: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO, MCM9
Dehydriert (frei fließend, homogen)
Agar
Untersuchung auf Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen mittels der Agardiffusionsmethode
500 g
Hellbeige
Müller-Hinton-II-Agar
Rindfleischextrakt 2 g/l, saures Hydrolysat von Casein 17,5 g/l, Stärke 1,5 g/l, Agar 17 g/l
Flasche