Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Müller-Hinton-II-Agar (mit Kationen supplementiert)
Recommended for antimicrobial susceptibility testing of common, rapidly growing bacteria. BD™ BBL™ Mueller Hinton II Agar is used in disc diffusion testing by the Bauer-Kirby agar diffusion method, as standardized by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
207.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO, MCM9 |
---|---|
Farbe | Hellbeige |
Form | Dehydriert (frei fließend, homogen) |
Medientyp | Müller-Hinton-II-Agar |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11758123
|
BD
211438 |
500 g | Flasche |
207.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mueller Hinton Agar was originally developed for the cultivation of pathogenic Neisseria. It is recommended for antimicrobial disc diffusion susceptibility testing of common, rapidly growing aerobic pathogens. Unsupplemented Mueller Hinton agar is not adequate for more fastidious organisms such as S. pneumonia.
- Tested according to, and meets the acceptance limits of, the current M6 protocol published by the CLSI.
- Complies with requirements of the World Health Organization and is specified in the FDA Bacteriological Analytical Manual for food testing.
- Manufactured to contain low levels of thymine and thymidine, with controlled levels of calcium and magnesium.
- Displays a cultural response to: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus.
Spezifikation
BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO, MCM9 | |
Dehydriert (frei fließend, homogen) | |
Agar | |
Untersuchung auf Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen mittels der Agardiffusionsmethode |
Hellbeige | |
Müller-Hinton-II-Agar | |
Rindfleischextrakt 2 g/l, saures Hydrolysat von Casein 17,5 g/l, Stärke 1,5 g/l, Agar 17 g/l |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1460 Tage