Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Wird zur Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien und zur Herstellung bakterieller Toxine verwendet. Gibco™ Bacto™ Proteose-Pepton ist ein sehr nahrhaftes, tierisches Medium. Der Enzymverdau des Proteins erzeugt viele Proteosen und liefert Stickstoff in einer Form, die für Bakterienwachstum bereitwillig verfügbar ist.
Marke:  Gibco™ 212010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16249771
  • 5600.00 € / 10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Proteose Pepton ist ein tierischer Inhaltsstoff, der bei der Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien und bei der Herstellung bakterieller Toxine verwendet wird. Es kann in Nährmedien für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich der Produktion von Substanzen aus der Kultur von Bakterien, Pilzen und Säugetierzellen Es wurde berichtet, dass Proteose-Pepton als Ergänzung zu einem definierten Medium zu signifikanten Zunahmen der Zellzahl und der spezifischen Produktion monoklonaler Antikörper in Chargen-Kultursystemen führte.
Es gibt viele Faktoren, die Bacto™ Proteose-Peptonen für die Kultur anspruchsvoller Krankheitserreger geeignet machen, einschließlich der Stickstoffkomponenten, des Pufferbereichs und des hohen Gehalts an Proteosen. Diese Elemente schaffen eine vorteilhafte Umgebung für den Erhalt von Virulenz und die Darstellung bakterieller Nebenprodukte. Daher eignen sich Medien, die Bacto™ Proteose Pepton enthalten, ideal für Stammkulturen.
  • Alle verwendeten tierischen Gewebe werden aus kontrollierten und validierten Quellen bezogen, um das Risiko von Kontaminationen oder Krankheiten, insbesondere der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE), zu verringern.
  • Zur Herstellung von bakteriellen Toxinen, einschließlich Diphtheria-Toxin aus Corynebacterium diphtheria, sowie Toxinen aus Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, hämolytischen Streptokokken, Pneumokokken, Salmonella pullorum (Salmonella cholerasuis subsp. Cholerasuis).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LUO, MUO
Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Bakterienmedien
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Bacto™
Tierischen Ursprungs
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Dehydriertes, frei fließendes Granulat
Eimer
6,6–7,6 (1,0 % Lösung bei 25 °C)
10 kg