Learn More
Gibco™ Reagenti/Ingredienti/Additivi per terreno di coltura BBL™/Difco™: Proteoso peptone
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone is a highly nutritious, animal-based media used in preparing microbiological culture media and producing bacterial toxins.
369.00CHF - 6700.00CHF
Specifica
Certificazione/Conformità LUO, MUO
Content And Storage Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Forma Disidratato
Product Type Bacterial Media
Da utilizzare con (applicazione) Formulazione di terreni di coltura per la coltivazione di microrganismi eterotrofi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
16229751
Vedere i documenti
Gibco™
211684
500 g Disidratato
369.00CHF
500g
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16249771
Vedere i documenti
Gibco™
212010
10 kg Dehydrated, free-flowing granules
6700.00CHF
10kg
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bacto Proteose Peptones are enzymatic digests of protein
  • Studies show that no single peptone is the most suitable nitrogen source for every microbiological application
  • These findings led to the development of Bacto Proteose Peptone, Bacto Proteose Peptone No. 2, and Bacto Proteose Peptone No. 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 is a spray-dried version of Bacto Proteose Peptone.
  • Bacto Proteose Peptone is used in preparing microbiological culture media and in producing bacterial toxins
  • Store at 2° to 25°C in cool, dry conditions
Specifica
Specifica
LUO, MUO
Disidratato
Formulazione di terreni di coltura per la coltivazione di microrganismi eterotrofi
Bacto™
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Bacterial Media
6.6–7.6 (1.0% solution at 25°C)
Animal Origin
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 giorni
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato