Learn More
Biebricher Scharlach, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65603.22
62.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15406999
  • 62.95 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4196-99-0
556.47
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
16219040
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
C22H14N4Na2O7S2
MFCD00003891
C.I. 26905; Acid Red 66
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat
Spezifikation
Biebrich Scarlet sodium salt
4196-99-0
MFCD00003891
C.I. 26905; Acid Red 66
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
556.47
556.49
100 g
Pulver
181°C to 188°C
C22H14N4Na2O7S2
3883900
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat
16219040
Braun bis rot
300°C (572°F)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation