Learn More
Biebricher Scharlach, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
28.55 € - 62.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4196-99-0
Summenformel C22H14N4Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 556.47
MDL-Nummer MFCD00003891
InChI-Schlüssel YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Synonym C.I. 26905; Acid Red 66
PubChem CID 16219040
IUPAC-Name Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15496989
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65603.14
25 g
28.55 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15406999
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65603.22
100 g
62.95 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4196-99-0
556.47
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
16219040
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
C22H14N4Na2O7S2
MFCD00003891
C.I. 26905; Acid Red 66
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat
Spezifikation
Biebrich Scarlet sodium salt
4196-99-0
MFCD00003891
C.I. 26905; Acid Red 66
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
556.47
556.49
300°C (572°F)
181°C to 188°C
C22H14N4Na2O7S2
3883900
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat
16219040
Braun bis rot
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-084-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen