Learn More
Biebricher Scharlach, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65603.14
28.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4196-99-0 | |
556.47 | |
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L | |
16219040 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
C22H14N4Na2O7S2 | |
MFCD00003891 | |
C.I. 26905; Acid Red 66 | |
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat |
Spezifikation
Biebrich Scarlet sodium salt | |
4196-99-0 | |
MFCD00003891 | |
C.I. 26905; Acid Red 66 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O | |
556.47 | |
556.49 | |
25 g | |
Pulver |
181°C to 188°C | |
C22H14N4Na2O7S2 | |
3883900 | |
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L | |
Dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzol-1-sulfonat | |
16219040 | |
Braun bis rot | |
300°C (572°F) |