Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA-Becher
Ideal für die Spurenanalyse. BOLA PFA-Bechergläser verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
Marke:  Bohlender™ A137-05
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10145061
  • 144.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Thermo-Kunststoffbecher mit Ausguss und Graduierung
  • Durchsichtig, porenfrei
  • Perfluoroalkoxy (PFA)-Zusammensetzung
Compliance
0
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
250 ml
Spurenanalyse
+250 °C
Autoklavierbar
67 mm
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane)
95 mm
Kunststoffbecher