Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA-Becher
Ideal für die Spurenanalyse. BOLA PFA-Bechergläser verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
Marke:  Bohlender™ A137-07
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10587091
  • 222.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Thermo-Kunststoffbecher mit Ausguss und Graduierung
  • Durchsichtig, porenfrei
  • Perfluoroalkoxy (PFA)-Zusammensetzung
Compliance
0
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
500 ml
Spurenanalyse
+250 °C
Autoklavierbar
82 mm
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane)
119 mm
Kunststoffbecher