Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA-Becher
Ideal für die Spurenanalyse. BOLA PFA-Bechergläser verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
Marke: Bohlender™ A137-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermo-Kunststoffbecher mit Ausguss und Graduierung
- Durchsichtig, porenfrei
- Perfluoroalkoxy (PFA)-Zusammensetzung
Compliance
0
Spezifikation
Durchscheinend | |
25 ml | |
Spurenanalyse | |
+250 °C | |
Autoklavierbar |
32 mm | |
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) | |
50 mm | |
Kunststoffbecher |