Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolrot, rein
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 304550050
73.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2800-80-8 | |
512.168 | |
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N | |
76047 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br |
C19H12Br2O5S | |
MFCD00023014 | |
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein | |
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol |
Spezifikation
Bromophenol Red | |
C19H12Br2O5S | |
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein | |
Echt | |
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol | |
76047 | |
5% max. (110°C) | |
Glasflasche | |
Braun bis braun-rot | |
Pulver |
2800-80-8 | |
MFCD00023014 | |
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br | |
512.168 | |
512.19 | |
Rein | |
from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple) | |
5 g |