Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolrot, rein
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
73.80 € - 237.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2800-80-8 |
---|---|
Summenformel | C19H12Br2O5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 512.168 |
MDL-Nummer | MFCD00023014 |
InChI-Schlüssel | OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein |
PubChem CID | 76047 |
IUPAC-Name | 2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043660
|
Thermo Scientific Chemicals
304550050 |
5 g |
73.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10359310
|
Thermo Scientific Chemicals
304550250 |
25 g |
237.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2800-80-8 | |
512.168 | |
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N | |
76047 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br |
C19H12Br2O5S | |
MFCD00023014 | |
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein | |
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol |
Spezifikation
Bromophenol Red | |
C19H12Br2O5S | |
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein | |
Echt | |
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol | |
76047 | |
5% max. (110°C) | |
Glasflasche | |
Braun bis braun-rot |
2800-80-8 | |
MFCD00023014 | |
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br | |
512.168 | |
512.19 | |
Rein | |
from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple) | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 220-538-1