Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolrot, rein
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 304550250
235.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10359310
  • 237.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2800-80-8
512.168
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
76047
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
C19H12Br2O5S
MFCD00023014
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol
Spezifikation
Bromophenol Red
C19H12Br2O5S
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
Echt
2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenol
76047
5% max. (110°C)
Glasflasche
Braun bis braun-rot
Pulver
2800-80-8
MFCD00023014
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
512.168
512.19
Rein
from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation