Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell™ Fluka™
pH 2.0 (20 °C)
Marke: Honeywell Fluka 456098-6X500ML
Menge | 6 x 500 mL |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
N.O |
Spezifikation
Buffer solution | |
2.0 | |
H5NO | |
UN1789 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
1336-21-6 | |
6 x 500 mL | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Aminhydrat | |
14923 |