Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell™ Fluka™
pH 2.0 (20 °C)
55.93 € - 225.72 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Summenformel | H5NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 35.05 |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
InChI-Schlüssel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15665570
|
Honeywell Fluka
456098-500ML |
500 ml |
55.93 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15675570
|
Honeywell Fluka
456098-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
N.O |
Spezifikation
Pufferlösung | |
2.0 (20 °C) | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Hydroxid | |
14923 |
1336-21-6 | |
H5NO | |
UN1789 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Buffer solution pH 2.0
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid