Learn More
C6orf211 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25124-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16893665
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ARMT1 gene ontology annotations related to this gene include protein carboxyl O-methyltransferase activity.
Spezifikation
Spezifikation
C6orf211
Polyclonal
Unconjugated
ARMT1
C6orf211, UPF0364 protein C6orf211
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79624
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H993
ARMT1
C6orf211 Fusion Protein Ag19090
150 μL