Learn More
C6orf211 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | C6orf211 |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803675
|
Proteintech
25124-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893665
|
Proteintech
25124-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
ARMT1 gene ontology annotations related to this gene include protein carboxyl O-methyltransferase activity.Spezifikation
C6orf211 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H993 | |
79624 | |
C6orf211 Fusion Protein Ag19090 | |
Primary | |
-20°C | |
ARMT1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf211, UPF0364 protein C6orf211 | |
ARMT1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |